Learn More
Minoxidil, Thermo Scientific™
Minoxidil, CAS # 38304-91-5, is a comopund with vasodilating effects that works by opening adenosine triphosphate (ATP)-sensitive potassium channels.
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J61803.06
Quantità 5g
 View more versions of this product
Product Code. 15454319
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    119.00€ / 5g
    Risparmia 2.00€
    1% Sconto
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Minoxidil is a piperidine that acts as a vasodilator when converted into its active metabolite, minoxidil sulphate
• Minoxidil opens adenosine triphosphate (ATP)-sensitive potassium channels in the plasma membrane and relaxes smooth muscle in arteriole walls. Relaxation of smooth muscle within the arterioles leads to decreased resistance and lower blood pressure
Application
• Minoxidil metabolism is a common focus of its use in research because of the number of enzymes involved in its sulfation and clearance
• Minoxidil can be used for in vivo or in vitro physiology research
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Identifiers
38304-91-5
209.253
ZIMGGGWCDYVHOY-UHFFFAOYSA-N
4201
C1CCN(CC1)C2=NC(=N)N(C(=C2)N)O
C9H15N5O
MFCD00063409
minoxidil, rogaine, loniten, regaine, minoximen, theroxidil, tricoxidil, alopexil, alostil, lonolox
3-hydroxy-2-imino-6-piperidin-1-ylpyrimidin-4-amine
Specifications
Minoxidil
C9H15N5O
5g
minoxidil, rogaine, loniten, regaine, minoximen, theroxidil, tricoxidil, alopexil, alostil, lonolox
ZIMGGGWCDYVHOY-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxy-2-imino-6-piperidin-1-ylpyrimidin-4-amine
4201
38304-91-5
MFCD00063409
14,6203
Soluble in water (2.2mg/ml),100% ethanol (29mg/ml),propylene glycol,acetone,DMSO (6.5mg/ml),and methanol.
C1CCN(CC1)C2=NC(=N)N(C(=C2)N)O
209.253
209.25
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identificativo prodotto
  • Minoxidil
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Minoxidil
SDS Documenti