Learn More
Brady™ Vinyl Repositionable Film
Ideale per etichettature temporanee, rimovibili e riposizionabili, come le etichette per le scorte di magazzino 5S o Lean.
162.00€ - 740.00€
Specifica
Descrizione | GlobalMark Repositionable Vinyl Film |
---|---|
Tipo di adesivo | Repositionable, Acrylic |
Finitura | Gloss |
Materiale | Vinyl |
Print Technology | Thermal Transfer |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11509273
|
Brady™
076697 |
White | 30.48 m | 101.6 mm |
740.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11529273
|
Brady™
076699 |
White | 30.48 m | 28.58 mm |
326.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11549273
|
Brady™
076701 |
Yellow | 30.48 m | 101.6 mm |
740.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11569273
|
Brady™
076703 |
Yellow | 30.48 m | 28.58 mm |
326.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11559273
|
Brady™
076702 |
Yellow | 30.48 m | 57.15 mm |
490.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11519273
|
Brady™
076698 |
White | 30.48 m | 57.15 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11539273
|
Brady™
076700 |
White | 30.48 m | 12.7 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Ideal for temporary, removable and repostionable labels, like 5S and lean inventory labels.
Specifica
GlobalMark Repositionable Vinyl Film | |
Gloss | |
Thermal Transfer | |
Facility Identification, General Identification, Safety Identification | |
1 | |
1 Roll/Box | |
-40°F to +180°F | |
0.005 in. | |
100 ft. |
Repositionable, Acrylic | |
Vinyl | |
Labels | |
GlobalMark Printer | |
-40°C | |
1 Ea. | |
-40°C to +82°C | |
0.125 mm | |
30.48 m |