Learn More
Brady™ Vinyl Thermal Transfer Printable Labels
Printable, self-laminating vinyl labels for thermal transfer printers.
Marca: Brady™ 236989
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.55880kg
Descrizione
- Printable, self-laminating vinyl labels for thermal transfer printers.
- Please Note: This material is UL recognised with its respective ribbon.
- See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Specifica
Conformità RoHS in base alla modifica 2005/618/CE MCV della direttiva RoHS 2002/95/CE, certificazione UL | |
Acrilico permanente, Self-adhesive | |
Opaco | |
Trasferimento termico | |
Identificazione di componenti elettrici e per automazione, identificazione di fili e cavi | |
29.5 mm | |
-70°C | |
3000 Pk. | |
-94°F to +158°F | |
0.004 in. | |
31.90 mm | |
1 in. | |
1 in. | |
0.38 in. |
Thermal Transfer Printable Labels | |
Bianco/trasparente, Transparent | |
Vinile | |
Labels | |
BBP11, BBP12, PR Plus, THT 76 mm Core Printers | |
3 | |
3000 Labels/Roll | |
Quadrato | |
Da –40 a 70 °C | |
0.102 mm | |
25.4 x 25.4 mm | |
25.4 mm | |
25.4 mm | |
9.65 mm |