missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ VIS Flat Bottom PCR Microplate
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti

Click to view available options
Sterilità:
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 40
Specifica
Specifica
| Certificato | Yes |
| Formato | Standard |
| Metodo di rilevamento | Quantitative Protein Analysis |
| Matrice | 8 x 12 |
| Materiale | Polycarbonate |
| No. of Wells | 96 |
| Sterilità | Sterile |
| Forma pozzetto | Flat Bottom (F-well) |
| Senza Dnasi | Yes |
| Da utilizzare con (applicazione) | For PCR techniques |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto