Learn More
SI Analytics™ ViscoPump III
Codice prodotto. 15705078 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Optical Detection
Thermal Detection
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15705078
Marca: SI Analytics™ 285424060
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
SI Analytics™ ViscoPump III comes equipped with a connection cable.
  • Optical Detection: Connection cable for measuring stand, tube holder VZ 5127 and holder for safety bottle
  • Thermal Detection: Connection cable for TC viscometers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type ViscoPump III
Da utilizzare con (applicazione) Optical Detection