Learn More
Macherey-Nagel™ Visocolor™ ECO Test Kit
Allows determination of even low limiting values with accuracy. Macherey-Nagel™ Visocolor™ ECO Test Kits is a group of colorimetric and titrimetric test kits that use precisely dosed single reagents. The results are evaluated visually with high-quality color comparison cards.
Marca: Macherey-Nagel™ 931040
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.45000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Descrizione
Visocolor™ ECO colorimetric and titrimetric test kits achieve high sensitivity and accuracy by using single reagents that can be dosed precisely and by the ability to compensate for the turbidity and color of water samples. The results are evaluated visually with color comparison cards adjusted to the original colors of standard solutions or photometrically with the PF-3 and PF-12Plus photometers for quantitative evaluation.
Easy
- Chemical analysis without further accessories
- No extensive training necessary
- Color-coded reagents with clear dosing instructions
- Easy to understand instruction manual
Safe
- Pictogram test instructions
- Reaction basis according to international standards
- Compensation of turbidity and color
Unique
- High quality test kits
- Business-prized refill packs available
- Ecologically friendly disposal of used reagents
- Delivered in cardboard box with plastic inlay
Specifica
Dimethylglyoxime | |
PF-12 Plus | |
150 Determinations | |
0 to 1.5mg/L Ni2+ (Visual), 0.04 to 5.00mg/L Ni2+ (Photometric) | |
Colorimetric |
Nickel determination | |
Reagents, Color comparator, Measuring spoon/glass, Syringe, Instructions in a cardboard box with plastic insert | |
1 Each | |
150 Determinations | |
ECO Nickel Colorimetric Test Kit |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido comburente Categoria 2
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ammoniumm peroxydisulphate, sodium hydroxide