Learn More
Macherey-Nagel™ Visocolor™ HE Titration Test Kit Refill Pack
Replace consumed chemicals from test kits. Macherey-Nagel™ Visocolor™ HE Titration Test Kit Refill Packs are reagents used with HE tests to determine even the lowest limiting values. The kits use longer measuring tubes and larger sample volumes for the highest sensitivity and accuracy.
Marca: Macherey-Nagel™ 915204
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7783-34-8 Peso : 0.45000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Descrizione
Visocolor™ HE test kits provide highly precise analysis via exact dosing of the reagents, as well as by compensating for turbidity and color. The sensitivity of Visocolor™ HE is 10 to 100 times higher compared to other Visocolor tests. Each test kit is economically priced and provides convenient handling.
- High sensitive volumetric analysis via visual evaluation
- Narrow syringe with gradation marks for easy, accurate readings right on the barrel
- Gradations show equivalent analyte level based on titrant required for color change
- Sharper color change due to separated dropping reagents
- Refill packs and replacement titration syringes available
- Single reagent bottles with clear dosing instructions
- Delivered in a robust box with plastic inlay and easy-to-understand instructions
Specifica
Chloride | |
Chloride CL 500 | |
Chloride determination | |
5mg/L gradation mark | |
300 | |
5 to 500mg/L Cl- | |
Reagent refill pack |
Blue to Yellow to Violet | |
Visocolor™ HE Test Kit | |
Visocolor™ HE Test Kit for Chloride CL 500 (915 004) | |
Indicator, reagent and titration solutions | |
1 Each | |
Mercurimetric titration |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: 1,5-diphenylccarbazone, ethanol, nitricacid, mercury (II) nitrate