Learn More
Macherey-Nagel™ Kit per analisi delle acque Visocolor™
Per l'esecuzione di un'ampia gamma di saggi di analisi delle acque. Il kit per test colorimetrico e titrimetrico Macherey Nagel™ Visocolor™ Eco previene le sostanze pericolose ove possibile.
Marca:  Macherey-Nagel™ 931010
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.19800kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Codice prodotto. 10161852
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Colorimetric and titrimetric test kits
  • Avoids hazardous substances wherever possible
Specifica
Specifica
Per determinare l'ammoniaca nell'acqua
40 g
50 test
Eco Ammonio Visocolor 15
30 ml NH4-1, 2.5 g NH4-2, 6 ml NH4-3, cucchiaio di misurazione da 70 mm, 2 bicchieri di misurazione a vite, comparatore di vetrini, diagramma colori, siringa in plastica da 1 m, istruzioni per uso
NH4&plus 0 · 0.5 · 1 · 2 · 3 · 5 · 7 · 10 · 15 mg/l
Metodo colorimetrico
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • VISOCOLOR ECO Ammonium 15
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide solution, ethanol, thymol