Learn More
Macherey-Nagel™ Kit per analisi delle acque Visocolor™
Per l'esecuzione di un'ampia gamma di saggi di analisi delle acque. Il kit per test colorimetrico e titrimetrico Macherey Nagel™ Visocolor™ Eco previene le sostanze pericolose ove possibile.
Marca:  Macherey-Nagel™ 935079
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05000kg
Codice prodotto. 10216431
  • 38.70€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Colorimetric and titrimetric test kits
  • Avoids hazardous substances wherever possible
Specifica
Specifica
PO43- 2 · 5 · 10 · 15 · 20 mg/l
Fosfato alfa Visocolor
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • VISOCOLOR alpha Phosphate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sulfuric acid, sodium disulfite