Learn More
VistaLab™ Technologies Ejector Sleeves
For adjustable- and fixed-volume pipetters
Marca:  VistaLab™ Technologies 9057-3011
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 11936032
  • 18.38€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • ESC: 0.5-20μL, 2-125μL & 5-250μL
  • QS & M: 02.-2μL, 1-10μL, 2-20μL, 10-100μL, 20-200μL
  • F1 & F2: all models dispensing 20oμL and less
Specifica
Specifica
Electronic Single Channel Model 25 to 1250 μL, Adjustable Model 100 to 1000 μL, All Fixed Volume Models Dispensing 201 μL and Above
5 in.
1 in.
1 Ea.
3 in.