Learn More
BrandTech™ VITLAB™ Polypropylene Graduated Cylinders with Blue Scale, Class B
Polypropylene with molded ring graduations for excellent readability
115.00€
Specifica
Materiale | Polypropylene |
---|---|
Certificazione/Conformità | DIN 12681, ISO 6706 |
Classe | Class B |
Calibrazione | To Contain |
Bilancia | Blue molded graduations |
Codice del prodotto | Marca | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10629682
|
BrandTech™
653081 |
Capacity: 2000 mL; PP; Molded Graduations with Blue Scale Print |
115.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Blue overprint models offer enhanced readability
- Class B, per DIN 12681
- Hexagonal base resists rolling
Specifica
Polypropylene | |
Class B | |
Blue molded graduations | |
Round | |
Graduated Cylinder |
DIN 12681, ISO 6706 | |
To Contain | |
60°C | |
Hexagonal |