Learn More
Heidolph instruments Viton™ Tubing
Use this tubing when you require excellent acid resistance at high temperatures. Heidolph™ Viton™ Tubing is smooth, biocompatible and inert.
Marca:  Heidolph instruments 525-54000-00
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04000kg
Codice prodotto. 10689722
  • 79.00€ / 1m
Spedizione stimata: 17-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Low gas permeability.
  • Resistant to solvents and corrosives at high temperatures.
Specifica
Specifica
Autoclavable
1.6 mm
1.7
Borosilicate Glass
Non-sterile
0.7/1.7 bar