Learn More
Cytiva Concentratori di campioni Vivaspin™ 6
Per la concentrazione di campioni non denaturante a fase singola all'interno di un'unica provetta, per ridurre al minimo la manipolazione ed eventuali fuoriuscite di campioni. I concentratori di campioni Cytiva Life Vivaspin™ 6 sono adatti per professionisti che lavorano con volumi di campioni da 100 μl a 20 ml, con valori MWCO da 3 000 a 100 000 MR.
Marca: Cytiva 28-9322-94
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.37800kg
Descrizione
Up to 30-fold concentration of the sample can be achieved with recovery of the target molecule typically exceeding 95%. Patented dead-stop technology ensures that samples cannot be concentrated to dryness and enables direct concentrate recovery.
- Accept sample volumes from 100μLto 20mL, with a range of molecular weight cutoff values from Mr3000 to 100,000
- Vertical polyethersulfone semi-permeable membrane separating upper and lower chamber resists blockage and tolerates high flow rate
- Centrifugation forces solvent through membrane, leaving concentrated sample in the upper chamber
- Compatible pH range: 1 to 9
- Active membrane area: 2.5cm2
For maximum recovery, select a MWCO at least 50% smaller than the molecular size of the species of interest.
Specifica
Polietersulfone | |
2.5 cm2 | |
6 ml | |
17 mm |
5 kDa | |
25/confezione | |
122 mm |