Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Bulb Pipette
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Bulb Pipette allow accurate measurements of a volume of solution.
Marca:  Poulten & Graf GmbH R371/NC/B/5
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.08000kg
Codice prodotto. 15599431
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Amber graduation
  • With 1 mark
  • Conformity approved
  • With batch certificate
Specifica
Specifica
Bulb pipette, 1 mark, VOLAC FORTUNA
EN ISO 648
No
Amber
Yes
Soda Lime Glass
AS
2 mL
0.01mL
2mL