Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Bulb Pipette with Single Certificate
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Bulb Pipette with Single Certificate allow accurate measurements of a volume of solution.
Marca:  Poulten & Graf GmbH R371/WAC/G/5
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.15000kg
Codice prodotto. 15539411
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Amber graduation
  • With 1 mark
  • Conformity approved
  • With batch certificate
  • With single certificate
Specifica
Specifica
Autoclavable
AS
Non-sterile
Ring marks
0.03 mL
One-mark Bulb Pipette, VOLAC FORTUNA, with single certificate
EN ISO 648
Soda Lime Glass
Amber
5
15 mL
Reusable