Learn More
Poulten Graf™ Pipetta volumetrica di classe A USP in vetro sodico-calcico con certificazione di fabbrica Volac&Trade;
Individually marked with the time of flow to transfer. Poulten Graf™ Volac™ USP Class A Soda Lime Glass Bulb Pipettes with Works Certificate are guaranteed to give both volumes and flow times within Class A limits.
Marca: Poulten Graf™ US371/WAC/E/5
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Descrizione
- Individually numbered and meets the accuracies of USP/ISO/BS and DIN standards
- Amber stain graduation
- Calibrated for delivery
Specifica
Certificato di calibrazione/Soddisfa le norme di precisione USP/ISO/BS e DIN | |
Soda Lime Glass | |
Confezione da 5 | |
5 ml |
Classe A | |
Sì | |
0.01 ml | |
Pipetta tarata |