Learn More
OHAUS™ Miscelatore a vortice
Potente miscelatore a vortice automatico per una miscelazione efficiente ad alta produttività
Marca: OHAUS™ 30573837
Dettagli aggiuntivi : Peso : 18.70000kg
Descrizione
- Possibilità di lavorare agevolmente fino a 50 campioni contemporaneamente: il miscelatore a vortice multi-provetta può essere personalizzato per la vostra applicazione con sei diversi rack per provette e un kit di prolunga.
- Gli agitatori vortex multi-provetta sono disponibili sia nella variante con alloggiamento in acciaio inossidabile monoblocco facile da pulire (perfetto per le camere bianche), oppure nella versione in acciaio verniciato per un'opzione più economica.
- Per campioni impegnativi, è possibile migliorare la miscelazione a vortice rendendola più vigorosa con la modalità a impulsi programmabile sui modelli digitali. Regolazione dell'intervallo dei tempi di impulso per personalizzare il funzionamento.
Specifica
3.6 mm | |
100 W | |
Stainless Steel foam rack for (50) 12 mm diameter tubes (included), interchangeable foam racks for vortexing tubes from 10 - 29 mm in diameter | |
16 in. | |
9.5 in. | |
19.1 kg | |
18.7 kg | |
VXMTDGB |
230 V | |
50/60 Hz | |
241 x 384 mm | |
406 mm | |
15.1 in. | |
41 lb. | |
Digital | |
Independent LED displays for speed/time |