Learn More
Emma Safety Footwear Vulcanus XD Safety Shoes
Welder's boot designed specifically for working with metal in extreme temperatures. Over-foot flap provides no entry for sparks or shards.
Marca:  Emma Safety Footwear MM54086848
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.25100kg
Codice prodotto. 15938721
  • 134.62€ / 1 paio
Spedizione stimata: 07-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • S3-Safety shoe with sole plate for wet work
  • Full grain leather construction
  • GripForce™ Duo Heat Resistant Outsole
  • Velcro over-foot flap
  • Sanitized
Specifica
Specifica
Vulcanus XD
Leather
48