Learn More
asecos™ Wall Bracket for Roll with Cutting Edge
Wall Bracket for Roll with Cutting Edge provides safe and easy storage and separation of the roll.
Marca:  asecos™ 9905
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.86000kg
Codice prodotto. 17886356
  • 62.54€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Wall mounted bracket for Roll
  • With cutting edge for easy separation.
  • Dimensions exterior: W x D x H (mm) 500 x 230 x 270
Specifica
Specifica
Acciaio
19.69 in.
19.69 in.
10.63 in.
6.31 lb.
Spill Kit Dispenser
500.00 mm
500.00 mm
270.00 mm
2.86 kg