Learn More
Köttermann Wall-mounted Cabinet
Create additional storage space in any laboratory with this Wall-mounted Cabinet.
358.17€ - 414.79€
Specifica
Tipo di armadietto | Wall Mounted Cabinet |
---|---|
Tipo di sportello | Hinged |
Finitura | Epoxy Coated |
Lato del perno | Right |
Meccanismo di blocco | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (P x L x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (P x L x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17332099
|
Köttermann
307-00053 |
366 x 600 x 480 mm |
358.17€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17342099
|
Köttermann
307-00058 |
366 x 600 x 630 mm |
381.28€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17352099
|
Köttermann
307-00063 |
366 x 600 x 780 mm |
414.79€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
- Unobtrusive storage space
- Features lockable door
- Constructed of durable epoxy coated steel
Specifications
Wall Mounted Cabinet | |
Epoxy Coated | |
Yes | |
None | |
White |
Hinged | |
Right | |
1 | |
1 | |
Steel |