Learn More
Brady™ Tagout: Cartellini di avvertenze
Indicano il responsabile dell'applicazione di un dispositivo di lockout e gli operatori autorizzati a rimuoverlo o apportarvi modifiche.
Marca: Brady™ 225407
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22000kg
Descrizione
- I cartellini sono realizzati in poliestere flessibile resistente all'acqua, all'olio e alle temperature estreme
- La superficie opaca consente di scrivervi agevolmente con una penna a sfera o punta in feltro
Specifica
Red on White | |
110 mm | |
50 mm |
Polyester | |
Cable Ties |