Learn More
Heathrow Scientific Wash Bottles Color-Coded, Wide Mouth, 500 mL
Click to view available options
Colore chiusura:
Blue
Green
Red
White
Yellow
Descrizione
- Wide bottle mouth makes filling easier
- Color-coding for user, application or location identification
- Bottle is made from LDPE, with a PP closure
- 500 mL bottle size
Specifica
Capacità | 500 mL |
Materiale chiusura | Polypropylene |
Tipo di chiusura | Angled Neck |
Diametro (sistema metrico) | 7.00 cm |
Altezza (sistema imperiale) | 9 in. |
Altezza (sistema metrico) | 22.86 cm |
Larghezza (sistema imperiale) | 2.75 in. |
Colore | Transparent |
Descrizione | Wash Bottle |
Diametro (sistema imperiale) | 2.75 in. |