Learn More
Gosselin™ Waste and Sharps Container, White Hinged Cap
CORNING GOSSELIN™ Waste and Sharps Container, White Hinged Cap is constructed of polypropylene and available in a variety of sizes.
Marca:  Gosselin™ COX7000A-02
Dettagli aggiuntivi : Peso : 13.30000kg
Codice prodotto. 15729699
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Polypropylene construction
  • Suitable for waste and sharps
  • NFX 30-5111 compliant
  • Hinged cap
Specifica
Specifica
7 L
Hinged Top
Yellow
NFX 30-5111
White
25/Cs.