Learn More
BRAND™ Watch Glass
Watch Glass constructed of soda-lime glass with ground edges.
Marca: BRAND™ 150060
49.90 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.99000kg
Descrizione
- Soda-lime glass
- Ground edges
- Stress-reduced to minimize risk of shattering
Specifica
Stress reduced edges | |
Soda Lime Glass | |
Ground | |
120 mm |