Learn More
Julabo™ Water Baths
Offers high-quality water baths with MICROPROCESSOR technology and a temperature stability of ±0.2 °C. Julabo&trade Water Baths include overall splash-water protection, keypad for temperature settings and LED temperature indication for easy operation.
Marca: Julabo™ 9550112
Dettagli aggiuntivi : Peso : 12.20000kg
Descrizione
- Tecnologia a microprocessore con dispositivo di controllo della temperatura PID
- Luminoso display multiplo a LED
- Tastiera impermeabile monopezzo
- Interruttore principale impermeabile
- Scarico a vite per comodità di svuotamento del bagno
- Temperatura di protezione/sicurezza per funzionamento a secco fissata a 130 °C
- Ampia gamma di accessori tra cui coperchio a ribalta per bagni Makrolon
- Sistema di preavviso per una maggiore protezione dei campioni
- Coperchio a ribalta per bagni Makrolon disponibile separatamente
Specifica
5°C to 40°C | |
12 l | |
Digital LED | |
2 kW | |
Acciaio inox | |
±0.2 °C | |
0.1 °C | |
15 mesi | |
32 cm | |
40 cm | |
32 cm | |
9.8 kg | |
2000 W |
Microprocessore | |
70°C | |
Applicazioni di routine in laboratorio, controllo della temperatura dei campioni, incubazioni, appli | |
Rack di provette per test, coperchio per bagno Makrolon | |
TW12 | |
99.9 °C | |
±0.2 °C | |
32 x 40 x 28 cm | |
27 cm | |
28 cm | |
27 cm | |
230 V | |
50 Hz |