Learn More
Water, Filtered through a 0.2 micron filter, BAKER ANALYZED™ LC-MS Reagent, J.T. Baker™
114.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23268" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23268" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Descrizione
- For Use in Liquid Chromatography and Mass Spectrometry; For Laboratory, Research, or Manufacturing Use
Specifica
Materiale o nome chimico | Water |
Nota nome | Filtered through a 0.2 micron filter |
Peso formulazione | 18.02 |
Grado | BAKER ANALYZED™ LC-MS Reagent |
Imballaggio | Narrow Mouth Amber Glass Bottle |
Quantità | 1 L |
Gravità specifica | 1L = 1.00kg |