Learn More
Biochrom Water Thermostatted Single Cell Holder
Water Thermostatted Single Cell Holder works with water circulators to achieve constant temperatures in 5° to 80°C range.
Marca:  Biochrom 80-7100-03
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.00000kg
Codice prodotto. 11693014
  • 970.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 12-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • 10 mm pathlength
  • One thumb screw
  • For Ultrospec 7000/8000/9000
Specifica
Specifica
Cell Holder System
Ultrospec 7000/8000/9000
Rectangular
Reusable
1 x Thumb Screw
Water