Learn More
Thermo Scientific™ Wellwash™ Microplate Washer
Lavaggio sicuro delle piastre a 96 pozzetti con questo lavatore per micropiastre di facile utilizzo per le applicazioni ELISA di routine.
5890.00€ - 5960.00€
Specifica
Accuracy | < 5% a 300 μl |
---|---|
Certificazione/Conformità | Omologazione CE |
Collegamenti | USB |
Capacità bottiglia lavaggio/scarto | 1 |
Bottiglie | Bottiglia per liquido di lavaggio da 2 l, bottiglia per liquido di scarico da 2 l |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11708016
|
Thermo Scientific™
5165000 |
Wellwash 1x8 |
5890.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15174725
|
Thermo Scientific™
5165040 |
Wellwash 1x12 |
5960.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Lavaggio sicuro di piastre a 96 pozzetti con i sistemi di lavaggio per micropiastre Thermo Scientific™ Wellwash™, affidabili e di facile utilizzo per strip di micropiastre per applicazioni ELISA di routine. Wellwash presenta un'interfaccia utente grafica, versione in lingua locale e porta USB per ottimizzare la semplicità e la praticità d'uso.
Semplificazione del workflow ELISA mediante la eGuide per visualizzare il nostro portfolio completo per tutte le esigenze ELISA.
Caratteristiche:
- Ampio e nitido display a colori e tastiera per comodità e facilità d'uso
- L'interfaccia utente è logica e intuitiva per il rapido sviluppo di protocolli
- Il software di facile utilizzo richiede un addestramento minimo per l'avvio veloce
- Le bottiglie non pressurizzate sono sicure da utilizzare
- Sensori di livello del liquido presenti sia nelle bottiglie di lavaggio che in quelle per il liquido di scarico per la massima sicurezza
- La funzionalità di priming automatico garantisce prestazioni sicure
- Il coperchio per aerosol impedisce l'aerosolizzazione delle malattie infettive
- Il sensore individua la presenza della piastra
- Wellwash è progettato per rimuovere in modo efficace il liquido in eccesso dai pozzetti
- I bassi volumi residui forniscono prestazioni di lavaggio ottimali e risultati affidabili dei saggi
Comprende:
1 bottiglia per liquido di lavaggio da 2 l, 1 bottiglia per liquido di scarto da 2 l, 1 testa di lavaggio da 8 l e coperchio per aerosol
Consigliato per:
Saggi su base ELISA
Garanzia: 1 anno
Specifica
< 5% a 300 μl | |
USB | |
Bottiglia per liquido di lavaggio da 2 l, bottiglia per liquido di scarico da 2 l | |
da 50 a 400 µl | |
< 2 μl | |
da 50 a 1000 µl | |
Saggi su base ELISA | |
No | |
385 mm | |
345 cm | |
240 mm | |
17.6 lb. | |
100-240 V |
Omologazione CE | |
1 | |
< 3% (CV) a 300 μl (piastra con 96 pozzetti) | |
Piastra a 96 pozzetti | |
8 kg | |
LCD | |
50/60 Hz | |
15.2 in. | |
13.6 in. | |
9.4 in. | |
No | |
100-240 V 50/60 Hz | |
5 - 100 ml |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.