Learn More
Cytiva Whatman™ 0.8 μm Pore Size (ME 27) Mixed Cellulose Ester Membranes, Plain
Whatman™ (ME 27) Mixed Cellulose Ester Membranes, Plain are particularly effective in applications requiring higher flow rates and larger volume filtration including clarification or sterilization of aqueous solutions, particulate analysis and removal, air monitoring, and microbial analysis.
Marca:  Cytiva 10400906
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00300kg
Codice prodotto. 11305024
  • 119.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 22-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Material: Mixed Cellulose Ester
  • Material (Membrane): ME 27
  • Filter Type: Plain
  • Pore Size: 0.8 μm
  • Autoclavable: Yes
  • Sterility: Non-sterile
  • Bubble Point: 1.3 bar
  • Flow Rate: 2.8 sec./100 mL/12.5 cm² (at Δp = 0.9 bar)
  • Gas Flow Rate: 11.6 sec./100 mL (at Δp = 3 mbar)
  • For Use With (Application): Filtration, cytology, air monitoring, aqueous HPLC samples, biological assays
Specifica
Specifica
Autoclavable
Plain
ME 27
Non-sterile
Filtration, cytology, air monitoring, aqueous HPLC samples, biological assays
Plain
25 mm
1.3 bar
MCE
0.8 μm
2.8 sec./100 mL/12.5 cm⊃ (at Δp = 0.9 bar)
11.6 sec./100 mL (at Δp = 3 mbar)
0.98 in.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
SDS Documenti