Learn More
Cytiva Filtri per siringhe in nylon da 13 mm Puradisc
For aqueous or aqueous-organic samples
Marca:  Cytiva 6790-1304
844.38 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 11334704
  • 965.00€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 16-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Nylon membrane in three pore sizes: 0.1, 0.2 and 0.45μm
  • Polypropylene-housed filters
  • Nonsterile or presterilized by gamma radiation
  • Good resistance to methanol; limited resistance to acetonitrile
  • Inlet is a female Luer-Lock™; outlet has male slip Luer
  • Handle samples up to 10mL
  • Filter area 1.3cm2 Hold-up volume with air purge ≤25μL
Specifica
Specifica
Puradisc 13 mm Nylon Syringe Filter, 0.45 μm (500 pcs)
0.45 μm
1.3 cm2
Polypropylene (PP)
Male luer
500 Pieces
Up to 10 mL
13 mm
Nylon
Non-sterile
≤25 μL
Female luer lock
5.2 bar (75 psi)
Syringe Filter
16.3 x 19.8 mm