Learn More
Cytiva Filtri per siringhe in nylon da 13 mm Puradisc
For aqueous or aqueous-organic samples
Marca: Cytiva 6789-1302
232.69 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18000kg
Descrizione
- Nylon membrane in three pore sizes: 0.1, 0.2 and 0.45μm
- Polypropylene-housed filters
- Nonsterile or presterilized by gamma radiation
- Good resistance to methanol; limited resistance to acetonitrile
- Inlet is a female Luer-Lock™; outlet has male slip Luer
- Handle samples up to 10mL
- Filter area 1.3cm2 Hold-up volume with air purge ≤25μL
Specifica
Puradisc 13 mm Nylon Syringe Filter, 0.2 μm (100 pcs) | |
0.2 μm | |
1.3 cm quadrati | |
Polipropilene | |
Luer Slip maschio | |
Confezione da 100 | |
Fino a 10 ml | |
13 mm |
Nylon | |
Non-sterile | |
≤25 μl | |
Luer-Lock femmina | |
5.2 bar (75 psi) | |
Filtro per siringa | |
16.3 x 19.8 mm |