Learn More
Cytiva Whatman™ 25mm Roby™ Syringe Filters
Sviluppate espressamente per sistemi automatizzati di filtrazione dei campioni
Marca:  Cytiva 10463806
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.28000kg
Codice prodotto. 11303385
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Filter housing is made from mechanically stable polypropylene
  • Available with a variety of membrane types; including integrated glass fiber prefilter for difficult samples
  • External geometry of filter housing ensures simple, smooth filter transport from the storage turntable to the filtration site and easy filter changing
  • Suitable for use with Sotax, Caliper, Zymark and Varian tablet testers
  • Connection (In/Out): Luer-lock female/Luer male
Membranes
  • Glass Fiber (GF)
  • Nylon (NL)
  • Regenerated Cellulose (RC)
  • Cellulose Acetate (CA)
Fine filtration of samples in the automatic tablet dissolution test. The Roby 25 Filter Validation Kit can be used for method development.
Specifica
Specifica
Translucent Brown
0.45 μm
≤50 μL
Luer-Lock femmina
6.9 bar (100 psi)
Filtro per siringa
Cellulosa rigenerata (RC)
4.2 cm2
Polipropilene
Male luer
1000/conf.
25 mm