Learn More
Cytiva Whatman™ 25mm Roby™ Syringe Filters
Sviluppate espressamente per sistemi automatizzati di filtrazione dei campioni
Marca: Cytiva 10463815
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.51000kg
Descrizione
- Filter housing is made from mechanically stable polypropylene
- Available with a variety of membrane types; including integrated glass fiber prefilter for difficult samples
- External geometry of filter housing ensures simple, smooth filter transport from the storage turntable to the filtration site and easy filter changing
- Suitable for use with Sotax, Caliper, Zymark and Varian tablet testers
- Connection (In/Out): Luer-lock female/Luer male
Membranes
- Glass Fiber (GF)
- Nylon (NL)
- Regenerated Cellulose (RC)
- Cellulose Acetate (CA)
Fine filtration of samples in the automatic tablet dissolution test. The Roby 25 Filter Validation Kit can be used for method development.
Specifica
Natural | |
0.7 μm | |
≤50 μL | |
Luer-Lock femmina | |
6.9 bar (100 psi) | |
Filtro per siringa |
Fibra di vetro (GF) | |
4.2 cm2 | |
Polipropilene | |
Male luer | |
1000/conf. | |
25 mm |
Sicurezza e movimentazione
- FILTER GLASS CIRCLE
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 100% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.