Learn More
Cytiva Whatman™ 25mm Roby™ Syringe Filters
Sviluppate espressamente per sistemi automatizzati di filtrazione dei campioni
Marca:  Cytiva 10463804
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.41000kg
Codice prodotto. 11353375
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Filter housing is made from mechanically stable polypropylene
  • Available with a variety of membrane types; including integrated glass fiber prefilter for difficult samples
  • External geometry of filter housing ensures simple, smooth filter transport from the storage turntable to the filtration site and easy filter changing
  • Suitable for use with Sotax, Caliper, Zymark and Varian tablet testers
  • Connection (In/Out): Luer-lock female/Luer male
Membranes
  • Glass Fiber (GF)
  • Nylon (NL)
  • Regenerated Cellulose (RC)
  • Cellulose Acetate (CA)
Fine filtration of samples in the automatic tablet dissolution test. The Roby 25 Filter Validation Kit can be used for method development.
Specifica
Specifica
Yellow
0.45 μm
≤50 μL
Luer-Lock femmina
6.9 bar (100 psi)
Filtro per siringa
Nylon con fibra di vetro (NL/GF)
4.2 cm2
Polipropilene
Male luer
1000/conf.
25 mm