Learn More
Cytiva Filtri per siringhe certificati per HPLC Spartan™
Per la purificazione di soluzioni acquose e organiche. I filtri per siringa Whatman™ SPARTAN™ certificati per HPLC sono pronti all'uso con una membrana idrofila, a basso legame proteico, realizzata in cellulosa rigenerata.
Marca: Cytiva 10463053
161.23 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21934" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.29000kg
Descrizione
Ready-to-use filter unit with a hydrophilic, low protein-binding membrane made of regenerated cellulose and polycarbonate housing. Tested and certified for the absence of UV-absorbing substances at wavelengths of 210 and 254nm with water, methanol and acetonitrile.Features
- Excellent chemical resistance against the standard aqueous and organic HPLC solvents
- Low dead volume (< 10μl)
Benefits
- Versatile— Use for any application requiring a chemically resistant hydrophilic, low protein-binding membrane.
- Documented batch-to-batch quality and consistency ensure reproducible results
- Mini-Tip outlet is ideal for filtration into very small sample bottles
- Purification of aqueous and organic solutions
- Filtration of protein solutions
Specifica
Light Brown | |
0.45 μm | |
Polipropilene | |
Luer maschio | |
Filtro per siringa |
Cellulosa rigenerata (RC) | |
Filtrazione di soluzioni organiche e acquose in HPLC con risultati riproducibili; purificazione di soluzioni acquose e organiche; filtrazione di soluzioni di proteine | |
Luer-Lock femmina | |
50/Pk. | |
30 mm |