Learn More
Cytiva Accessori per filtri senza siringa Mini-UniPrep™
Used with Mini-UniPrep syringeless plunger filter units for fast and easy HPLC/UHPLC sample preparation. Whatman™ Compressors for Mini-UniPrep™ Syringeless Filters process one or multiple filter vials simultaneously for
Marca: Cytiva MUPG2MCPWC8
280.25 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.67900kg
Allerta:
Il multicompressore a sei posizioni (n. 09-927-13) deve essere utilizzato solo con Mini-UniPrep in plastica.
Il multicompressore a otto posizioni (n. 09-924-491) deve essere utilizzato solo con Mini-UniPrep G2 in vetro.
Descrizione
Compressori
- Dispositivi portatili per la compressione di unità di filtrazione Mini-UniPrep e Mini-UniPrep G2
- Accelera il processo di preparazione dei campioni
- Vassoi extra consentono di precaricare i campioni
- Per l'uso con multicompressori a 8 posizioni (N.09-924-491)
Specifica
White/Purple | |
Mini-UniPrep G2 Syringeless Filters | |
8 Sample Vials | |
Compressor, Vial Tray | |
Compressore per campioni multipli, otto posizioni |
Multi-Sample Compressor Unit; Eight positions | |
Filtri senza siringa Mini-UniPrep G2 | |
Polypropylene | |
1 Each | |
330 x 324 x 185mm |