Learn More
Cytiva Whatman™ Acid-Treated Low-Metal TCLP Filters
Binder free filters
116.00€ - 423.00€
Specifica
Descrizione | GE’s Whatman TCLP test filters are acid-treated with low metal content. They support TCLP testing by providing accurate information about TCLP limits to ensure the best possible disposal plan can be put into action. |
---|---|
Formato | Disc |
Materiale | Borosilicate Glass |
Particle Retention | 0.7 μm |
Forma | Circle |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11333135
|
Cytiva
1810-090 |
3.5 in. | 90 mm |
116.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11323135
|
Cytiva
1810-047 |
1.8 in. | 47 mm |
145.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11383125
|
Cytiva
1810-110 |
4.33 in. | 110 mm |
172.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11393125
|
Cytiva
1810-125 |
4.92 in. | 125 mm |
223.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11313135
|
Cytiva
1810-150 |
5.9 in. | 150 mm |
423.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11303135
|
Cytiva
1810-142 |
5.59 in. | 142 mm |
283.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Binder free filters
The Whatman TCLP Filter is manufactured using a binder free borosilicate glass microfiber with a particle retention rating of 0.6μm to 0.8μm
- Resistant to acids and bases
- Available in six diameters, including sizes to fit Büchner funnels and zero-headspace extraction units
- Pretreatment with acid eliminates need to acid-wash filters in your lab, for reduced analysis time and reagent costs
Compliance
Conform to requirements of U.S. EPA Method 1311 Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP), including 0.6 to 0.8μm particle retention requirement.
Specifica
GE’s Whatman TCLP test filters are acid-treated with low metal content. They support TCLP testing by providing accurate information about TCLP limits to ensure the best possible disposal plan can be put into action. | |
Borosilicate Glass | |
Circle | |
TCLP Limits Test Filter |
Disc | |
0.7 μm | |
420 μm | |
60 mL/min |