Learn More
Cytiva Whatman™ Anotop™ 10 Plus Non-Sterile Syringe Filters
Hold-up volume: <30μL (10mm size), <200μL (25mm)
630.00€ - 695.00€
Specifica
Area di filtraggio | 0.78 cm2 |
---|---|
Volume conservato (dopo spurgo dell'aria) | <30 μL |
Materiale alloggiamento | Polypropylene (PP) |
Stile ingresso | Female luer lock |
Stile uscita | Male luer |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11383145
|
Cytiva
6809-3012 |
0.1 μm |
695.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11304724
|
Cytiva
6809-3022 |
0.2 μm |
630.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11964534
|
Cytiva
6809-3002 |
0.02 μm |
670.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Similar to Anotop filters, but include binder-free, glass microfiber prefilter with Anotop™ inorganic membrane in a polypropylene housing.
Glass Microfiber Prefilter
- Increases throughput
- Maintains membrane performance
- Reduces need for centrifuging before filtering, sequential filtering, or refiltering
- Permits use of 0.1μm pore size Anotop Plus filters to remove mycoplasma contaminants from tissue culture
- Hold-up volume: <30μL (10mm size), <200μL (25mm)
- Pressure limit, 7kg/cm (100psi)
Specifica
0.78 cm2 | |
Polypropylene (PP) | |
Male luer | |
6.9 bar (100 psi) | |
Syringe Filter | |
10 mm |
<30 μL | |
Female luer lock | |
Glass Microfiber (binderless) | |
50/Pk. | |
15.4 x 18.5 mm |