Learn More
Cytiva Filtri per siringa non sterili Anotop™ 25
Consente di rimuovere praticamente il 100% del particolato di dimensione superiore a quella dei pori
Marke: Cytiva 6809-2012
591.41 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.
Weitere Details : Peso : 1.81440kg
Beschreibung
Compatible with aqueous suspensions and a wide range of organic solvents. Handle volumes up to 5mL (10mm diameter filter) or 100mL (25mm diameter filter).
- Nondeformable, honeycombed Anopore™ membrane
- Inherently hydrophilic membrane is free of adhesives and surfactants
- Low protein binding, low fluid retention for maximum sample recovery
- Unidirectional flow
Spezifikation
Sì | |
0.1 μm | |
4.78 cm quadrati | |
<150 μl | |
Luer-Lock femmina | |
75 psi | |
45 °C | |
25 mm |
Anopore Inorganic Membrane (alumina matrix) | |
Non-sterile | |
Preparazione di campioni acquosi/organici in HPLC; sterilizzazione a freddo dei terreni di coltura, filtrazione di solventi per l’analisi dello spettro, filtrazione di fagi e virus, estrusione di liposomi, eliminazione di proteine o polimeri ad alto peso molecolare, eliminazione di colloidi dall'acqua deionizzata | |
Polipropilene | |
Luer Slip maschio | |
50/conf. | |
Filtro per siringa |