Learn More
Cytiva Dischi GF/F per filtri in microfibra di vetro senza leganti
Funge da filtro base per gli standard EPA nelle procedure di rilascio delle caratteristiche di tossicità. I dischi GF/F per filtri in microfibra di vetro senza leganti Whatman™ offrono una capacità di carico e una portata elevatissime.
Marca:  Cytiva 1825-293
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 11330384
  • 770.00€ / pezzi 25
Spedizione stimata: 03-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Served as the basis filter for EPA standard for the toxicity characteristic leaching procedure. Whatman™ Binder-Free Glass Microfiber Filters GF/F Circles offers an extremely high loading capacity and flow rate.
Whatman glass microfiber filters without binder feature low resistance to fluid flow and high particle-loading capacity. These filters can be used at temperatures up to 500ºC. The fine capillary structure of glass fiber filters can absorb large quantities of water, enabling spot tests and liquid scintillation counting methods.
Glass microfiber filters are mainly used in applications such as air or water monitoring and can be used as pre-filters for membranes.
  • High loading capacity
  • 0.6–0.8 μm nominal particle retention
  • Medium filtration speed
Applications:
  • DNA binding and purification
  • Filtering finely precipitated proteins
  • Filtering biochemical solutions, fluids, and nucleic acids
Specifica
Specifica
Autoclavable
Disc
0.7 μm
Recommended for DNA binding and purification.Very effective in filtering finely precipitated proteins.Can be used in conjunction with GF/D as a prefilter for the successful clarification of extremely ‘difficult’ biochemical solutions and fluids and nucl
25 pieces
932°F
0.016 in.
Filter for TCLP Test Use
11.5 in.
Whatman Grade GF/F filter from Cytiva's business is manufactured from pure borosilicate glass. GF/F offers very fine particle retention and good loading capacity and flow rate.
Borosilicate Glass
19 sec./100mL/in.2
Grade GF/F
Circle
500°C
420 μm
41 mL/min
293 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • FILTER GLASS CIRCLE
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 100% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.