Learn More
Cytiva Filtri in microfibra di vetro senza leganti
Per l'analisi di materiali e residui non filtrabili che richiedono un filtro in microfibra di vetro a elevata capacità di carico. I filtri in microfibra di vetro senza leganti Whatman™ grado 934-AH vengono utilizzati anche nella raccolta di cellule, nella scintillazione liquida e nel monitoraggio dell'inquinamento.
Marca: Cytiva 1827-320
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.69000kg
Descrizione
I filtri grado 934-AH vengono spesso utilizzati nelle analisi di materie solide in sospensione.
- Superficie liscia per un recupero efficace del precipitato
- Ritenzione delle particelle nominale di 1.5 μm
- Resistenti a temperature fino a 500 °C
- Velocità di filtrazione elevata
- Smooth surface for efficient precipitate recovery
- Nominal particle retention of 1.5μm
- Withstands temperatures up to 500°C
- Fast filtration speed
Order Info
Note: Minimum order quantity is 5 Packs.
Specifica
64 g/m2 | |
Circolare | |
1.5 μm | |
3.7 sec./100mL/in.2 | |
Grade 934-AH | |
Circle | |
932 °F | |
0.017 in. | |
Cerchio; diam.: 320 mm | |
12.5 in. |
Whatman Grade 934-AH borosilicate glass microfiber filters from GE are smooth water quality filters with high retention efficiency. Grade 934-AH filters are often used in total suspended solids analysis. | |
Vetro borosilicato | |
47 sec./100 ml | |
Used for determining total suspended solids in water, removal of turbidity and filtration of bacterial culturesUsed for a wide range of laboratory applications.It is recommended for water pollution monitoring, cell harvesting, liquid scintillation count | |
Confezione da 100 | |
Liscio | |
500 °C | |
435 μm | |
341 mL/min | |
320 mm |