Learn More
Cytiva Whatman™ Binder-Free Glass Microfiber Filters, Grade 934-AH Sheets
Ideati per analisi di residui non filtrabili e materiali che richiedano un filtro in microfibra di vetro con un'elevata capacità di carico. I filtri in microfibra di vetro senza leganti Whatman™, di grado 934-AH sono utilizzati anche per la raccolta di cellule, la scintillazione liquida e il monitoraggio dell'inquinamento.
Marca:  Cytiva 1827-889
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.85000kg
Codice prodotto. 11384904
  • 900.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 27-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Grade 934-AH filters are smooth water quality filters with high retention efficiency. They are often used in total suspended solids analysis.
  • Smooth surface for efficient precipitate recovery
  • Nominal particle retention of 1.5μm
  • Withstands temperatures up to 500°C
  • Fast filtration speed
Specifica
Specifica
64 g/m2
Foglio
1.5 μm
3.7 sec./100mL/in.2
Grade 934-AH
Sheet
932 °F
0.017 in.
Filter for Total Suspended Solids Analysis
305 x 381mm (12 x 15 in.)
Whatman Grade 934-AH borosilicate glass microfiber filters from GE are smooth water quality filters with high retention efficiency. Grade 934-AH filters are often used in total suspended solids analysis.
Vetro borosilicato
47 sec./100 ml
Used for determining total suspended solids in water, removal of turbidity and filtration of bacterial culturesUsed for a wide range of laboratory applications.It is recommended for water pollution monitoring, cell harvesting, liquid scintillation count
Confezione da 100
Liscio
500 °C
435 μm
341 mL/min