Learn More
Cytiva Filtri in microfibra di vetro senza leganti
Per combinare un'elevata capacità di carico con la ritenzione di particolato fine. I filtri in microfibra di vetro senza leganti Whatman™ sono ideali per la determinazione gravimetrica del particolato presente nell'aria, il campionamento di ciminiere e le tecniche di assorbimento per il monitoraggio dell'inquinamento dell'aria.
Marca: Cytiva 1820-240
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.69470kg
Descrizione
Combines high loading capacity with fine particle retention. Whatman™ Binder-Free Glass Microfiber Filters, Grade GF/A are ideal for gravimetric determination of airborne particulates, stack sampling and absorption methods of air pollution monitoring.
Whatman glass microfiber filters without binder feature low resistance to fluid flow and high particle-loading capacity. These filters can be used at temperatures up to 500ºC. The fine capillary structure of glass fiber filters can absorb large quantities of water, enabling spot tests and liquid scintillation counting methods.Glass microfiber filters are mainly used in applications such as air or water monitoring and can be used as pre-filters for membranes.
- High flow rate
- Good loading capacity
- Water pollution effluent monitoring
- Filtering water, algae, bacterial cultures
- Foodstuff analyses
- Protein filtration
- Radioimmunoassay of weak β-emitters
Specifica
GE’s Whatman Grade GF/A glass microfiber filters feature fine retention. GF/A filters are suitable for water quality parameter measurement and air filtration applications. | |
Microfibra di vetro | |
13 sec./100 ml | |
Grade GF/A | |
Circle | |
500 °C | |
0.26 mm | |
143 mL/min | |
24 cm |
Circolare | |
1.6 μm | |
Monitoraggio degli effluenti inquinanti dell'acqua, filtrazione dell'acqua, alghe, colture batteriche, analisi degli alimenti, filtrazione di proteine, radioimmunodosaggio di beta emittenti deboli, determinazione gravimetrica di particolati presenti nell'aria | |
100 Pieces | |
932 °F | |
0.01 in. | |
Cerchio; diametro: 24 cm | |
9.4 in. |
Sicurezza e movimentazione
- FILTER GLASS CIRCLE
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 100% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.