Learn More
Cytiva Whatman™ Binder-Free Glass Microfiber Filters, Grade GF/A Sheets
Combinano elevata capacità di carico con la ritenzione di particolati fini. I filtri in microfibra di vetro senza leganti Whatman™ sono ideali per la determinazione gravimetrica del particolato presente nell'aria, il campionamento di ciminiere e le tecniche di assorbimento per il monitoraggio dell'inquinamento dell'aria.
442.00€ - 515.00€
Specifica
Descrizione | GE’s Whatman Grade GF/A glass microfiber filters feature fine retention. GF/A filters are suitable for water quality parameter measurement and air filtration applications. |
---|---|
Formato | Foglio |
Materiale | Microfibra di vetro |
Particle Retention | 1.6 μm |
Portata | 13 sec./100 ml |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11370564
|
Cytiva
1820-866 |
Foglio; lunghezza x larghezza 20 x 25.4 cm |
442.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11380564
|
Cytiva
1820-915 |
Foglio; L x P: 46 x 57 cm |
515.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Combines high loading capacity with fine particle retention. Whatman™ Binder-Free Glass Microfiber Filters, Grade GF/A are ideal for gravimetric determination of airborne particulates, stack sampling and absorption methods of air pollution monitoring.
Whatman glass microfiber filters without binder feature low resistance to fluid flow and high particle-loading capacity. These filters can be used at temperatures up to 500ºC. The fine capillary structure of glass fiber filters can absorb large quantities of water, enabling spot tests and liquid scintillation counting methods.Glass microfiber filters are mainly used in applications such as air or water monitoring and can be used as pre-filters for membranes.
- High flow rate
- Good loading capacity
- Water pollution effluent monitoring
- Filtering water, algae, bacterial cultures
- Foodstuff analyses
- Protein filtration
- Radioimmunoassay of weak β-emitters
Specifica
GE’s Whatman Grade GF/A glass microfiber filters feature fine retention. GF/A filters are suitable for water quality parameter measurement and air filtration applications. | |
Microfibra di vetro | |
13 sec./100 ml | |
Grade GF/A | |
932 °F | |
0.01 in. | |
Foglio; lunghezza x larghezza 20 x 25.4 cm |
Foglio | |
1.6 μm | |
Monitoraggio degli effluenti inquinanti dell'acqua, filtrazione dell'acqua, alghe, colture batteriche, analisi degli alimenti, filtrazione di proteine, radioimmunodosaggio di beta emittenti deboli, determinazione gravimetrica di particolati presenti nell'aria | |
Sheet | |
500 °C | |
0.26 mm | |
143 mL/min |