Learn More
Cytiva Filtri in microfibra di vetro senza leganti
Per combinare la ritenzione di particolato fine con una buona portata. I filtri in microfibra di vetro senza leganti Whatman™ grado GF/C sono ideali per la raccolta di solidi sospesi in acqua potabile e acque reflue naturali e industriali.
Marca:  Cytiva 1822-110
161.57 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07740kg
Codice prodotto. 11310594
  • 208.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 03-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Combines fine particle retention with good flow rate. Whatman™ Binder-Free Glass Microfiber Filters, Grade GF/C are ideal for the collection of suspended solids in potable water, natural and industrial wastes.
Whatman glass microfiber filters without binder feature low resistance to fluid flow and high particle-loading capacity. These filters can be used at temperatures up to 500ºC. The fine capillary structure of glass fiber filters can absorb large quantities of water, enabling spot tests and liquid scintillation counting methods.
Glass microfiber filters are mainly used in applications such as air or water monitoring and can be used as pre-filters for membranes.
  • Medium to fast, high loading
  • Airflow: 6.7s/100mL
  • Air Monitoring
  • Clarification of aqueous liquids containing low to medium levels of fine particulates
  • Cell harvesting
  • Liquid scintillation counting
  • Marine chemistry and biochemistry
  • Radioimmunoassay procedures
Specifica
Specifica
53 g/m2
Circolare
1.2μ m
Grade GF/C
Circle
500 °C
0.26 mm
105 mL/min
11 cm
GE’s Whatman filter paper Grade GF/C glass filters offer a good flow rate and loading capacity that support total suspended solids analysis.
Vetro borosilicato
10.5 sec./100 ml
Confezione da 100
932 °F
0.01 pollici
Cerchio; diametro: 11.0 cm
4.33 in.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • FILTER GLASS CIRCLE
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 100% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.