Learn More
Cytiva Filtri in microfibra di vetro senza leganti
Per combinare la ritenzione di particolato fine con una buona portata. I filtri in microfibra di vetro senza leganti Whatman™ grado GF/C sono ideali per la raccolta di solidi sospesi in acqua potabile e acque reflue naturali e industriali.
Marke: Cytiva 1822-050
Weitere Details : Peso : 0.01100kg
Beschreibung
Combines fine particle retention with good flow rate. Whatman™ Binder-Free Glass Microfiber Filters, Grade GF/C are ideal for the collection of suspended solids in potable water, natural and industrial wastes.
Whatman glass microfiber filters without binder feature low resistance to fluid flow and high particle-loading capacity. These filters can be used at temperatures up to 500ºC. The fine capillary structure of glass fiber filters can absorb large quantities of water, enabling spot tests and liquid scintillation counting methods.Glass microfiber filters are mainly used in applications such as air or water monitoring and can be used as pre-filters for membranes.
- Medium to fast, high loading
- Airflow: 6.7s/100mL
- Air Monitoring
- Clarification of aqueous liquids containing low to medium levels of fine particulates
- Cell harvesting
- Liquid scintillation counting
- Marine chemistry and biochemistry
- Radioimmunoassay procedures
Spezifikation
53 g/m2 | |
Circolare | |
1.2 μm | |
Widely used for cell harvesting, liquid scintillation counting and binding assays where more loading capacity is required.Highly suitable for use in applications involving air filtration and for gravimetric analysis of volatile materials where ignition is | |
Confezione da 100 | |
932 °F | |
0.01 in. | |
Cerchio; diametro: 50 mm | |
1.96 in. |
GE’s Whatman filter paper Grade GF/C glass filters offer a good flow rate and loading capacity that support total suspended solids analysis. | |
Vetro borosilicato | |
10.5 sec./100 ml | |
Grade GF/C | |
Circle | |
500 °C | |
260 μm | |
105 mL/min | |
50 mm |
Sicherheit und Handhabung
- FILTER GLASS CIRCLE
Signalwort
- Attenzione
Gefahrenkategorie
- cancerogenicità Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Gefahrenhinweis
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
Sicherheitshinweis
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contiene: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 100% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.