Learn More
Cytiva Whatman™ Cellulose Nitrate Membrane - Grade NC45
Featutring very narrow pore size distribution and low levels of extractable
Marca: Cytiva 10401126
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09000kg
Descrizione
- Increased temperature stability
- Higher strength and flexibility
- Reduced shrinkage
- White plain filters
- Pore size: 0.45μm
Specifica
Autoclavable | |
Cellulose Nitrate | |
Non-sterile | |
NC45 | |
Plain | |
176°F | |
Membrane Filter | |
11 cm |
White | |
0.45 μm | |
Bulk bacterial removal (general), sediment analysis (water microbiology and analysis) | |
Hydrophilic | |
50 Pack | |
80°C | |
4.33 in. |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose