Learn More
Cytiva Whatman™ Cellulose Nitrate Membrane - Grade NC45
Featutring very narrow pore size distribution and low levels of extractable
Marca:  Cytiva 10401121
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.08000kg
Codice prodotto. 11365164
  • 445.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 03-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Increased temperature stability
  • Higher strength and flexibility
  • Reduced shrinkage
  • White plain filters
  • Pore size: 0.45μm
Specifica
Specifica
Autoclavable
Cellulose Nitrate
0.45 μm
Bulk bacterial removal (general), sediment analysis (water microbiology and analysis)
Hydrophilic
50 Pack
80°C
3.93 in.
White
8 μm
Non-sterile
NC45
Plain
176°F
Membrane Filter
10 cm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti