Learn More
Cytiva Whatman™ Cellulose Nitrate Membrane - Grade NC45
Featutring very narrow pore size distribution and low levels of extractable
Marca: Cytiva 10401118
391.85 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21654" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07000kg
Descrizione
- Increased temperature stability
- Higher strength and flexibility
- Reduced shrinkage
- White plain filters
- Pore size: 0.45μm
Specifica
Autoclavable | |
Cellulose Nitrate | |
0.45 μm | |
Bulk bacterial removal (general), sediment analysis (water microbiology and analysis) | |
Hydrophilic | |
50 Pack | |
80°C | |
3.54 in. |
White | |
8 μm | |
Non-sterile | |
NC45 | |
Plain | |
176°F | |
Membrane Filter | |
9 cm |
Sicurezza e movimentazione
- NC45 Membrane, Cellulose nitrate, 0.45 µm 90 mm, 50 pack
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.