Learn More
Cytiva Whatman™ EPM 2000 Air Sampling Filters
Used in high-volume PM-10 sampling equipment. Whatman™ EPM 2000 Air Sampling Filters are manufactured from 100% pure borosilicate glass. They enable detailed chemical analysis of trace pollutants with minimal interference.
56.85€ - 1005.00€
Specifica
Velocità di flusso dell'aria 5.6 s/100 mL/in2
Peso base 85 g/m2
Da utilizzare con (apparecchiatura) High volume PM-10 air sampling equipment
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (applicazione) For use in US EPA TSP ambient air monitoring.For use in high volume air sampling equipment that collects atmospheric particulates and aerosols.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
11370254
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
1882-047
EPM 2000 Air Sampling Filter
56.85€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11380624
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
1882-866
EPM 2000 Air Sampling Filters, 8 × 10 in sheet (100 pcs)
1005.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 31-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Used in high-volume PM-10 sampling equipment. Whatman™ EPM 2000 Air Sampling Filters are manufactured from 100% pure borosilicate glass. They enable detailed chemical analysis of trace pollutants with minimal interference.
  • Air retention efficiency of 99.95 percent of 0.3 μm size particulates
  • Selected by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) for use in a nationwide network of HiVol air samplers
  • Manufactured according to ISO9001:2008 QMS standards
  • Available in both sheet and circle design
  • Sheets are individually numbered to facilitate identification
  • Binder-free
Specifica
Specifica
5.6 s/100 mL/in2
High volume PM-10 air sampling equipment
For use in US EPA TSP ambient air monitoring.For use in high volume air sampling equipment that collects atmospheric particulates and aerosols.
450 μm
85 g/m2
Borosilicate Glass
Grade EPM 2000